Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2320,00 zł
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 5 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
cell wall synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]([C@H](N)C(=O)N[C@H]([C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O)C(O)=O)[C@H](O)c3ccc(O)cn3
InChI
1S/C20H25N5O10/c1-7(13(28)9-3-2-8(26)6-22-9)11(21)17(31)24-12(19(32)33)16-14(29)15(30)18(35-16)25-5-4-10(27)23-20(25)34/h2-7,11-16,18,26,28-30H,21H2,1H3,(H,24,31)(H,32,33)(H,23,27,34)/t7-,11-,12+,13-,14-,15+,16+,18+/m0/s1
InChI key
WWJFFVUVFNBJTN-JKEIIPFCSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mode of action cell wall synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes |
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum neoplastics | antibiotic activity spectrum Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, mycobacteria, mycoplasma, parasites, viruses, yeast | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form solid | form ready-to-use solution |
| assay ≥90% (HPLC) | assay 95% (HPLC) | assay ≥85% (HPLC) | assay >98% (HPLC) |
| solubility H2O: soluble 5 mg/mL | solubility H2O: complete 20 mg/ml, clear, colorless to light yellow, H2O: soluble | solubility H2O: soluble 200 mg/mL | solubility H2O: soluble 10 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N8028-5MG | 04061834118367 |