Przejdź do
74667
Nourseothricin sulfate
≥85% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
MDL number:
1220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Streptomyces noursei
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
solid
color
white to light brown
solubility
H2O: soluble 200 mg/mL
suitability
suitable for (selection agent for molecular genetic research work)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, mycobacteria, mycoplasma, parasites, viruses, yeast
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N4[C@H]5[C@H](N=C4N[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6NC(=O)C[C@@H](N)CCCNC(=O)C[C@@H](N)CCCNC(=O)C[C@@H](N)CCCN)O)OC(=O)N)CO)C(=O)NC[C@H]5O.N1[C@H]2[C@H](N=C1N[C@@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]3NC(=O)C[C@@H](N)CCCN)O)OC(=O)N)CO)C(=O)NC[C@H]
InChI key
HEPYPTBGGNPPAP-SPCBHCMPSA-N
General description
Chemical structure: peptidyl nucleoside
Application
Noursethricin is used as a dominant selection antibiotic for genetically modified bacteria, yeasts, fungi, protozoa and plants.
Biochem/physiol Actions
Antifungal effective against Candida albicans. Candida species transformed with the gene encoding nourseothricin acetyltransferase (CaNAT1) were resistant to nourseothricin.
Nourseothricin inhibits biosynthesis and induces miscoding. Resistance to nourseothricin is mediated by the sat1 encoded N-acetyltransferase. Nourseothricin is inactivated by acetylation of the β-amino group of the β-lysin.
Packaging
10mg, 100mg
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store under inert gas.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N0186N8028P9620
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, fungi, mycoplasma, viruses, Gram-positive bacteria, parasites, mycobacteria, yeast
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solid
form
powder
form
powder
form
ready-to-use solution
suitability
suitable for (selection agent for molecular genetic research work)
suitability
-
suitability
-
suitability
-
assay
≥85% (HPLC)
assay
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)