Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 519,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 967,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.13
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1762620
Form:
liquid
Quality level:
519,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
Quality Level
impurities
≤10% Isopropanol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCN(N=O)CCO
InChI
1S/C4H10N2O3/c7-3-1-6(5-9)2-4-8/h7-8H,1-4H2
InChI key
YFCDLVPYFMHRQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Changes in levels of N-nitrosamine formed from amine-containing compounds during chloramination via photocatalytic pretreatment with immobilized TiO(2): Effect of source water and pH.: In this study, NDELA is used as a standard to examine how the formation of nitrosamines, such as N-Nitrosodiethanolamine, is affected by different water sources and pH levels during water treatment processes (Seid et al., 2022).
- Monitoring and risk assessment of hazardous chemicals in toy-slime and putty in the Netherlands.: This research focuses on the presence of N-Nitrosodiethanolamine in children′s toys, providing important data for consumer safety and regulatory standards (Braver et al., 2021).
- On-line solid phase extraction-ultra-high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry for the determination of N-nitrosodiethanolamine in baby shampoo.: Highlights the usage of N-Nitrosodiethanolamine as an analytical standard in application of advanced chromatographic techniques for detecting harmful substances in consumer products, ensuring product safety and regulatory compliance (Tada et al., 2021).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| impurities ≤10% Isopropanol | impurities - | impurities - | impurities - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
52.9 °F
flash_point_c
11.6 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1116-54-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
M Futakuchi et al.
Cancer letters, 106(2), 263-269 (1996-09-10)
Potential synergism between four N-nitroso compounds (nitrosomorpholine, nitrosodimethylamine, nitrosodiethanolamine, nitroso-oxazolidine) in rat liver carcinogenesis was examined in the medium-term bioassay. Male F344 rats were initially given diethylnitrosamine (DEN, 200 mg/kg, ip) and beginning 2 weeks later received test chemicals for
Michelle K Dennehy et al.
Chemical research in toxicology, 18(3), 556-565 (2005-03-22)
N-Nitrosodiethanolamine (NDELA) is a bident carcinogen that undergoes both P-450 mediated alpha-hydroxylation and beta-oxidation, leading ultimately to the formation of two prominent DNA adducts, glyoxaldeoxyguanosine (gdG) and O6-2-hydroxyethyldeoxyguanosine (OHEdG), in rat liver. HPLC coupled with electrospray ionization (ESI) and tandem
R C Schothorst et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 381(3), 681-685 (2005-01-26)
We have developed and validated in-house a liquid chromatography and mass spectrometry (LC-MS-MS) method for determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics. The sample is diluted with water and then a C18 clean-up is performed. The average recovery of NDELA is
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N7632-500MG | 04061837841248 |
| N7632-1G | 04061834118114 |