Key Documents
471828
N-Methyldiethanolamine
≥99%
Synonim(y):
2,2′-Methyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methylamine, MDEA
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
770 °F
granice wybuchowości
99 %, 55 °F
~56 %, 23 °F
~8.8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
tw
246-248 °C (lit.)
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synthesis of aluminophosphate-based molecular sieves.
- Preparation of N-methyl-N-R-N,N-bis(2-hydroxyethyl) ammonium bromides.
- Preparation of cationic polyurethane dispersions.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup