Przejdź do
N6766
Hamilton® syringe needles
for series TLL (PTFE Luer-Lock) syringes, needle size 26s ga (bevel tip), needle bevel 22 °, needle L 2 in. (55 mm)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
41122001
Material:
Kel-F hub, stainless steel needle
Needle l:
2 in. (55 mm)
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Kel-F hub, stainless steel needle
needle size
26s ga (bevel tip)
feature
Use with LT and TLL syringes
manufacturer/tradename
Hamilton 90139
needle L
2 in. (55 mm)
needle bevel
22 °
General description
Hamilton syringes in Series N are provided with cemented needles that are not replaceable by the user. Series RN and KH syringes are provided with needles that are removable and user-replaceable. Needles for Series LT and TLL syringes must be purchased separately.
Replacement needles for RN syringes, and accessory needles for LT and TLL syringes are listed below. KH needles are listed after the Series 7000 syringes with which they are used.
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
206972454420736
material
Kel-F hub, stainless steel needle
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
needle L
2 in. (55 mm)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle bevel
22 °
needle bevel
-
needle bevel
-
needle bevel
-
manufacturer/tradename
Hamilton 90139
manufacturer/tradename
Hamilton 80330
manufacturer/tradename
Hamilton 84856
manufacturer/tradename
Hamilton 80500
feature
Use with LT and TLL syringes
feature
needle type RN (removable needle), point style 2
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
26s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques
Don P. Wolf
Springer Science & Business Media, 192-192 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N6766-6EA04061833543276