Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
Informacje o tej pozycji
328,00 zł
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
feature
needle type RN (removable needle), point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80330
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
compatibility
for use with Agilent/HP 7670, 7671, & 7672 autosamplers
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| feature needle type RN (removable needle), point style 2 | feature needle type RN (removable needle), point style 2 | feature needle type RN (removable needle), point style 2 | feature needle type RN (removable needle), point style 2 |
| volume 10 μL | volume 0.5 mL | volume 5 μL | volume 50 μL |
| compatibility for use with Agilent/HP 7670, 7671, & 7672 autosamplers | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 700 series, removable needle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20697 | 04061838347015 |