Przejdź do
N6133
4-Nitrophenyl N,N′-diacetyl-β-D-chitobioside
≥99% (TLC), powder
Synonim(y):
pNP-chitobiose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H31N3O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
545.49
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
1445509
1270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl N,N′-diacetyl-β-D-chitobioside, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 24.50-25.50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O[C@@H]2CO)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C22H31N3O13/c1-9(28)23-15-18(31)17(30)13(7-26)36-22(15)38-20-14(8-27)37-21(16(19(20)32)24-10(2)29)35-12-5-3-11(4-6-12)25(33)34/h3-6,13-22,26-27,30-32H,7-8H2,1-2H3,(H,23,28)(H,24,29)/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+/m1/s1
InChI key
HWBFEVWOQMUQIE-MVEDJEFUSA-N
Application
4-Nitrophenyl N,N′-diacetyl-β-D-chitobioside has been used to measure the exochitinase activity of DOI, a novel protein from Chinese yam (Dioscorea opposita Thunb.)[1] and exochitinase activity of ChiEn3 from Coprinopsis cinerea.[2] It has also been used to determine the activity of a chitinolytic enzyme, N-acetyl-β-D-glucosaminidases.
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl N,N′-diacetyl-β-D-chitobioside is a substrate for determining exochitinase activity (chitobiosidase activity).[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N2127M976373677
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
solubility
DMF: 24.50-25.50 mg/mL
solubility
DMF: 50 mg/mL
solubility
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
microbialanalysis
microbialanalysis
-
-
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N6133-5MG04061834117407
N6133-10MG04061834117391