Przejdź do
M9763
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-diacetylchitobioside hydrate
fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Synonim(y):
4-Methylumbelliferyl-N,N′-diacetyl-β-D-chitobioside hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
1334,50 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2700,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5600,00 zł
4760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H34N2O13 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
582.55 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
MDL number:
1334,50 zł
Cena katalogowa1570,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-diacetylchitobioside hydrate, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
fluorescence
λex 330 nm; λem 375 nm in methanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(NC(C)=O)C(OC2CO)Oc3ccc4C(C)=CC(=O)Oc4c3
InChI
1S/C26H34N2O13/c1-10-6-18(33)38-15-7-13(4-5-14(10)15)37-25-20(28-12(3)32)23(36)24(17(9-30)40-25)41-26-19(27-11(2)31)22(35)21(34)16(8-29)39-26/h4-7,16-17,19-26,29-30,34-36H,8-9H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)
InChI key
UPSFMJHZUCSEHU-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-diacetylchitobioside hydrate has been used as a fluorogenic substrate:
  • in chitinase enzyme assay of bronchoalveolar lavage samples
  • in acidic mammalian chitinase activity assay of human gastric juice
  • in chitinase assay in crystalline style extracts of Greenshell Mussels and fungus Fusarium oxysporum.
Biochem/physiol Actions
4-Methylumbelliferyl β-D-N,N′-diacetylchitobioside hydrate (MUF-diNAG) is an analog of chitin. It is a fluorogenic substrate for chitin depolymerase and its breakdown results in methylumbelliferone, a fluorescent product.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6018M0905M2405
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.00% (TLC)
solubility
DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 330 nm; λem 375 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
λex 365 nm; λem 445 nm (after enzymatic degradation)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)