Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 279,00 zł 237,15 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 761,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
237,15 zł
Cena katalogowa279,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
Naphthol AS-TR phosphate disodium salt, ≥99% (HPLC), Bulk package
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1cc(Cl)ccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C18H15ClNO5P.2Na/c1-11-8-14(19)6-7-16(11)20-18(21)15-9-12-4-2-3-5-13(12)10-17(15)25-26(22,23)24;;/h2-10H,1H3,(H,20,21)(H2,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
InChI key
TYCHZTPSWMGRRI-UHFFFAOYSA-L
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥94% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 5 mg/mL, clear to slightly hazy |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form crystalline |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N6125-100MG | 04061833273227 |
| N6125-1G | 04061835546244 |
| N6125-5G | 04061833428597 |