Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 569,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł 1632,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3530,00 zł 3000,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8NaO4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.13
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
238-452-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1969493
569,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
2-Naphthyl phosphate sodium salt,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].OP([O-])(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9O4P.Na/c11-15(12,13)14-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
GHMHDIFFBHLXTJ-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay 99.0-101.0% (T) | assay 98.0-103.0% (T) | assay ≥99.0% |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 g/mL at 25 °C, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: 1 M, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?