Przejdź do
N5751
Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
≥97% (TLC), powder, nitric oxide production inhibitor
Synonim(y):
L-NAME HCl, L-NAME hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
156,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
677,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
856,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15N5O4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
257-116-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3744166
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
156,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride, ≥97% (TLC), powder
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
132 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H15N5O4.ClH/c1-16-6(13)5(8)3-2-4-10-7(9)11-12(14)15;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H3,9,10,11);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
General description
Nω-Nitro-L-argininemethyl ester hydrochloride or L -NAME HCl, ananalog of arginine, inhibits NO production. It has multiple effects on thevascular system. Inhibits relaxation induced by acetylcholine and induces anincrease in arterial blood pressure. Abolishes lecithinized superoxidedismutase induced vasodilation when used to pretreat aortic ring preparationsof mice. Induces leukocyte adhesion and increases microvascular fluid andprotein fluxes and permeability. It has also been used in many studies oflearning and memory.
Application
Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride has been used:
  • to study the effects of brain-derived neurotrophic factor against neurotoxicity in rat cortical neurons
  • to study its effect on far-infrared (FIR) enhanced microcirculation of rat skin
  • to study its effect on leptin-induced regulation of myokine fibronectin type III domain containing five/irisin in murine myocytes and fat cells[1]
  • to study its effect on the levels of arginine vasopressin and neuronal nitric oxide synthase mRNA levels in hypothalamic paraventricular nucleus and supraoptic nucleus of rat
Biochem/physiol Actions
Arginine analog that inhibits NO production.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N5501I8021P7340
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Following reconstitution, what is the recommended storage temperature and how long it will remain stable?
    1 answer
    1. The product is tested for solubility in water at 50mg/ml. Stock solutions may be stored in aliquots at -20°C for up to 4 months.
      Helpful?
  2. Is Product N5751, L-NAME hydrochloride, an inhibitor of Nitric Oxide Synthase (NOS)?
    1 answer
    1. L-NAME was described as a reversible, non-specific inhibitor of nitric oxide synthase by Khavandgar. S. et al., Pharmacol. Biochem. Behav., 74, 795 (2003).
      Helpful?
  3. How do I sterilize a prepared solution of Product N5751, L-NAME hydrochloride?
    1 answer
    1. Solutions of this product may be sterile-filtered.
      Helpful?
  4. What is the solution stability of Product N5751, L-NAME hydrochloride?
    1 answer
    1. Although we do not perform solution stability studies, one literature reference recommends keeping solutions on ice during the course of one day.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.