Przejdź do
N5501
Nω-Nitro-L-arginine
synthetic, ≥98% (TLC), Nitric oxide synthase inhibitor, powder
Synonim(y):
L-NNA, N5-(Nitroamidino)-L-2,5-diaminopentanoic acid, NG-NO2-L-Arg
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
147,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
218-418-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1728914
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
147,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Nω-Nitro-L-arginine, ≥98% (TLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
257 °C
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N5O4/c7-4(5(12)13)2-1-3-9-6(8)10-11(14)15/h4H,1-3,7H2,(H,12,13)(H3,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
MRAUNPAHJZDYCK-BYPYZUCNSA-N
Application
Nω-Nitro-L-arginine has been used:
  • as nitric oxide synthase (NOS) inhibitor, to measure the release of nitric oxide (NO) derivatives in cytochrome c reduction assay
  • to pretreat fiber bundles for contractile studies
  • as NOS inhibitor to characterize the generation of NO in Taxus yunnanensis cells
  • as an irreversible inhibitor of the neuronal NO synthase (nNOS) to preincubate swimbladder preparations
Biochem/physiol Actions
Nω-Nitro-L-arginine/L-NNA helps to reduce the levels of cortical hyperemia and brain cGMP occurring due to hypercapnia.
Irreversible inhibitor of constitutive nitric oxide synthase (nNOS) and a reversible inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS).
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N5751M7033475886
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC), ≥99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, methanol: soluble
mp
257 °C
mp
132 °C
mp
-
mp
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)