Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
ZABLOKOWANY P-NITROFENYLO-ALFA-D-MALTOHEPTAZYD,
form
powder
Quality Segment
mol wt
1362
impurities
≤3% Water content (Karl Fischer)
color
white to yellow
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Produkt ten jest przydatny jako substrat do oznaczania aktywności α-amylazy. Ten oligosacharyd zawiera grupę blokującą na nieredukującym końcu, która zapobiega atakowi egzoglukozydazy na cząsteczkę substratu. Amylaza może nadal rozszczepiać substrat wewnętrznie, co uwalnia krótkie oligosacharydy związane z p-nitrofenolem(pNP). Po usunięciu grupy blokującej enzymy pomocnicze, takie jak glukoamylaza i maltaza, mogą uwolnić chromogen. Glukoamylaza przyspiesza tę reakcję poprzez działanie na dłuższe łańcuchy. Maltaza następnie oddziela te dłuższe łańcuchy od ugrupowania pNP.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to yellow | color white to off-white | color - | color white |
| impurities ≤3% Water content (Karl Fischer) | impurities - | impurities - | impurities ≤0.3% p-nitrophenol |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N5665-100MG | 04061832924809 |