Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 325,00 zł | |
| 5 g | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
p-Nitrophenyl-α-D-glucopyranoside, Chromogenic substrate for α-glucosidase.
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤0.3% p-nitrophenol
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-ZIQFBCGOSA-N
General description
Preparation Note
Other Notes
Wimmer, B., et al. 1997. Biochem. J. 328, 581.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze |
| solubility water: 10 mg/mL | solubility water: soluble | solubility water: 10 mg/mL | solubility 0.1 M citrate buffer, pH 4.2: soluble |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 487506-5GM | 04055977200805 |
| 487506-1GM | 04055977200799 |