Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 224,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 624,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
224,00 zł
Nazwa produktu
Naphthol AS-MX phosphate, powder, ≥99% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (to Faint Brown)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OP(O)(O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C19H18NO5P/c1-12-7-8-17(13(2)9-12)20-19(21)16-10-14-5-3-4-6-15(14)11-18(16)25-26(22,23)24/h3-11H,1-2H3,(H,20,21)(H2,22,23,24)
InChI key
IOMLBTHPCVDRHM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- a substrate for alkaline phosphatase in human osteoblasts
- mouse embryonic stem cell (mESC)
- coronal plane sections for fluorescence staining and analysis
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (to Faint Brown) | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow | solubility water: 100 mg/mL, clear to hazy |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N4875-100MG | 04061834116752 |
| N4875-500MG | 04061834116776 |
| N4875-1G | 04061834116769 |