Przejdź do
N8759
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-glucosaminide
≥98%, powder
Synonim(y):
p-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
843,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
1479,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
233-392-9
MDL number:
843,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-glucosaminide, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
warm ethanol: acetic acid (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H18N2O8/c1-7(18)15-11-13(20)12(19)10(6-17)24-14(11)23-9-4-2-8(3-5-9)16(21)22/h2-5,10-14,17,19-20H,6H2,1H3,(H,15,18)/t10-,11-,12-,13-,14+/m1/s1
InChI key
OMRLTNCLYHKQCK-KSTCHIGDSA-N
Application
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-glucosaminide is used as a substrate for determining the hydrolysing activities of pnp-glycopyranosides in the gut of larval and adult Psacothea hilaris.
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl N-acetyl-α-D-glucosaminide is used as a substrate for analysing β-hexoaminidase activity at 37°C and analysed at 405 nm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N9376N1377N4264
description
≥98%
description
≥99% (TLC)
description
≥99%
description
substrate for N-acetyl-α-D-galactosaminidase
assay
≥98%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
solubility
warm ethanol: acetic acid (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to greenish-yellow
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)