Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H22BrNO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.34
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6883214
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Naphthol AS-BI β-D-glucuronide, β-glucuronidase substrate
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(O)=O
InChI
1S/C24H22BrNO9/c1-33-16-5-3-2-4-15(16)26-22(30)14-9-12-8-13(25)7-6-11(12)10-17(14)34-24-20(29)18(27)19(28)21(35-24)23(31)32/h2-10,18-21,24,27-29H,1H3,(H,26,30)(H,31,32)/t18-,19-,20+,21-,24+/m0/s1
InChI key
ACOOAEDFQKSZTC-NABGWTBKSA-N
General description
Substrate for histochemical demonstration of β-glucuronidase.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?