Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3310,00 zł 2813,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2813,50 zł
Cena katalogowa3310,00 złZaoszczędź 15%Nazwa produktu
(+)-Norfenfluramine hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.C[C@H](N)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13;/h2-4,6-7H,5,14H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI key
PIDLOFBRTWNFAR-FJXQXJEOSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control - | drug control - | drug control - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: soluble >10 mg/mL |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N3288-10MG | 04061834115960 |
| N3288-50MG | 04061832072302 |