Przejdź do
M003
R-(−)-Deprenyl hydrochloride
≥98% (HPLC), MAO-B inhibitor, powder
Synonim(y):
(R)-(−)-N,α-Dimethyl-N-(2-propynyl)phenethylamine hydrochloride, R(−)-N-α-Dimethyl-N-2-propynyl-benzeneethanamine hydrochloride, Selegiline hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
R-(−)-Deprenyl hydrochloride, powder, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D −10.8°, c = 6.48 in H2O(lit.)
color
white
mp
141-142  °C
solubility
H2O: >10 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
Cl[H].C[C@H](Cc1ccccc1)N(C)CC#C
InChI
1S/C13H17N.ClH/c1-4-10-14(3)12(2)11-13-8-6-5-7-9-13;/h1,5-9,12H,10-11H2,2-3H3;1H/t12-;/m1./s1
InChI key
IYETZZCWLLUHIJ-UTONKHPSSA-N
Gene Information
human ... MAOB(4129)
Biochem/physiol Actions
Selective MAO-B inhibitor; anti-Parkinsonian agent.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism and Histamine Synthesis and Metabolism pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D3630D7071P8013
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
98% (TLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
color
white
color
-
color
white
color
-
originator
Sanofi Aventis
originator
Johnson & Johnson
originator
Eli Lilly
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael M Monaghan et al.
Neuro-degenerative diseases, 7(1-3), 153-159 (2010-03-04)
Parkinson's disease (PD) is a progressive neurodegenerative condition characterized by an increasing loss of dopaminergic neurons resulting in motor dysfunction. However, cognitive impairments in PD patients are a common clinical feature that has gained increased attention. The purpose of the
Dominic Lomiwes et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 72(30), 16777-16789 (2024-07-19)
Previous clinical studies indicate that monoamine oxidase-B (MAO-B) inhibition by blackcurrants must be predominantly attributed to bioactives other than anthocyanins. In this natural products discovery study, MAO-A/B inhibitory phytochemicals were isolated from blackcurrants, and a double-blind crossover study investigated the
Olivia J Kalimon et al.
Experimental neurology, 363, 114356-114356 (2023-02-26)
Monoamine oxidase (MAO) is an enzyme located on the outer mitochondrial membrane that metabolizes amine substrates like serotonin, norepinephrine and dopamine. MAO inhibitors (MAOIs) are frequently utilized to treat disorders such as major depression or Parkinson's disease (PD), though their
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M003-250MG04061835557653
M003-1G04061835512720