Przejdź do
F1678
R-(−)-Fluoxetine hydrochloride
>98% (HPLC), solid
Synonim(y):
(R)-N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
398,65 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18NOF3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
398,65 zł
Cena katalogowa469,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
originator
Eli Lilly
SMILES string
Cl[H].CNCC[C@@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
InChI key
GIYXAJPCNFJEHY-PKLMIRHRSA-N
Application
R-(−)-Fluoxetine hydrochloride has been used as a serotonin reuptake inhibitor:
  • to study its effects on the embryoid body (EB) morphogenesis[1]
  • in combination with muscimol hydrobromide (MUS) as well as individually to study its neurotoxic effects on neuronal cells grown on multielectrode array (MEA) chips[2]
  • to study its effects as an endocrine disruption inducer in Pimephales promelas[3]
Biochem/physiol Actions
Fluoxetine exhibits anti-depressant activity by increasing the serotonin levels in the neuron synaptic space. It also exhibits therapeutic effects against depression and other mood disorders.[3]
Selective serotonin reuptake inhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F132343290M2824
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
>98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
-
solubility
H2O: soluble >10 mg/mL
solubility
H2O: 4 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
solubility
methanol: 100 mg/mL, water: 5 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
originator
Eli Lilly
originator
Eli Lilly
originator
-
originator
Wyeth
Still not finding the right product?
Explore all of our products under R-(−)-Fluoxetine hydrochloride
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)