Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C95H156N34O27
Masa cząsteczkowa:
2206.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: >1 mg/mL
originator
Takeda
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Neuropeptide S is a novel modulator of wakefulness and anxiety.
Features and Benefits
This compound was developed by Takeda. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - |
| solubility H2O: >1 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 1 mg/mL, clear |
| color white | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Yan-Ling Xu et al.
Neuron, 43(4), 487-497 (2004-08-18)
Arousal and anxiety are behavioral responses that involve complex neurocircuitries and multiple neurochemical components. Here, we report that a neuropeptide, neuropeptide S (NPS), potently modulates wakefulness and could also regulate anxiety. NPS acts by activating its cognate receptor (NPSR) and
Junying Du et al.
Brain research, 1733, 146719-146719 (2020-02-12)
The neuropeptide S/Neuropeptide S receptor (NPS/NPSR) system is involved in the regulation of anxiety in rodents. Chronic inflammation can induce anxiety. Our lab has observed that electroacupuncture (EA) has a beneficial effect on chronic inflammatory pain and pain-related anxiety; however
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N2412-1MG | 04061826203392 |