Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 289,00 zł 245,65 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł 994,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H24N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.85
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
245,65 zł
Cena katalogowa289,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]([C@]1([H])C2)(CCC1)CN2CCCOC3=CC=C(C(N)=O)C=C3.Cl
InChI
1S/C17H24N2O2.ClH/c18-17(20)13-5-7-16(8-6-13)21-10-2-9-19-11-14-3-1-4-15(14)12-19;/h5-8,14-15H,1-4,9-12H2,(H2,18,20);1H/t14-,15+;
InChI key
AFSVOZDCVFYWFG-KBGJBQQCSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available selective histamine H3 receptor antagonist/inverse agonist with in vivo cognition-improving and antihyperalgesic efficacy.
S 38093 is an orally available compound with selective affinity toward histamine H3 receptor (human/mouse/rat H3R Ki = 0.2/1.44/8.8 μM), but not other histaminergic receptors, exhbiting both antagonist (KB = 652 nM against 300 nM (R)-α-Methylhistamine-induced GTPγS recruitment to mH3 CHO membrane; KB = 110 nM against 1 μM histamine-induced cAMP downregulation in hH3 CHO cells) and inverse agonist activity (hH3/rH3 HEK basal cAMP enhancing EC50 = 1.7/9 μM; 48% inhibition of ionomycin-induced hH3 or rH3 HEK AA reslease by 10 μM S 38093). S 38093 is reported to improve AD- and age-associated memory and cognition deficits in mice (0.1-3 mg/kg/day p.o.) and rats (0.1-10 mg/kg p.o. or i;p.), as well as display antiallodynic and antihyperalgesic efficacy in rat models of neuropathic pain in vivo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to tan | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?