Przejdź do
N2286
Nonactin
from Streptomyces griseus, ≥98.0% (Total homologs, HPLC)
Synonim(y):
Ammonium ionophore I, Ammonium ionophore
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
849,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4920,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H64O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
736.93
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
229-911-3
Beilstein/REAXYS Number:
76434
849,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Streptomyces griseus
Quality Segment
description
Natural macrotetrolide, may contain homologues (like monactin and dinactin)
assay
≥98.0% (Total homologs, HPLC)
form
powder
solubility
chloroform: soluble 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](O2)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C[C@@H]4CC[C@@H](O4)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]5CC[C@H](O5)[C@H](C)C(=O)O1
InChI
1S/C40H64O12/c1-21-17-29-9-13-34(49-29)26(6)38(42)46-23(3)19-31-11-15-36(51-31)28(8)40(44)48-24(4)20-32-12-16-35(52-32)27(7)39(43)47-22(2)18-30-10-14-33(50-30)25(5)37(41)45-21/h21-36H,9-20H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-
InChI key
RMIXHJPMNBXMBU-QIIXEHPYSA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Nonactin is a macrotetrolide that forms complexes with alkali cations, such as potassium and sodium. Nonactin has been reported to inhibit the processing of cytoplasmic precursor proteins destined for the mitochondria. Nonactin is an uncoupler of oxidative phosphorylation .
Biochem/physiol Actions
Nonactin is used as a neutral lipid membrane soluble ammonium (and potassium) ionophore, and to inhibit surface expression of certain heat shock proteins (HSP60) [1][2].
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09877R3501P9703
mode of action
DNA synthesis | interferes, cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, viruses
antibiotic activity spectrum
fungi
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥98.0% (Total homologs, HPLC)
assay
≥98.0% ((Total homologs), HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
lyophilized powder
biological source
Streptomyces griseus
biological source
-
biological source
-
biological source
Streptomyces chattanoogensis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nonactin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N2286-10MG04061834110323
N2286-100MG04061834110316