Przejdź do
09877
Jonofor amonowy I
Selectophore, function tested, ≥98.0% ((Total homologs), HPLC)
Synonim(y):
Nonactin, Ammonium ionophore
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H64O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
736.93
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
EC Number:
229-911-3
Beilstein/REAXYS Number:
76434
1760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore
assay
≥98.0% ((Total homologs), HPLC)
form
powder
quality
function tested
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H](O2)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]3CC[C@H](O3)[C@H](C)C(=O)O[C@@H](C)C[C@@H]4CC[C@@H](O4)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](C)C[C@H]5CC[C@H](O5)[C@H](C)C(=O)O1
InChI
1S/C40H64O12/c1-21-17-29-9-13-34(49-29)26(6)38(42)46-23(3)19-31-11-15-36(51-31)28(8)40(44)48-24(4)20-32-12-16-35(52-32)27(7)39(43)47-22(2)18-30-10-14-33(50-30)25(5)37(41)45-21/h21-36H,9-20H2,1-8H3/t21-,22+,23+,24-,25-,26+,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-
InChI key
RMIXHJPMNBXMBU-QIIXEHPYSA-N
General description
Oczyszczony do stosowania w elektrodach jonoselektywnych
Odwiedź nasz portal Aplikacje czujników, aby dowiedzieć się więcej.
Application
Oznaczanie jonów potasu w próbkach farmaceutycznych metodą FIA z wykorzystaniem elektrody potencjometrycznej opartej na jonoforze nonaktynie zamkniętym w membranie EVA.[1]
Packaging
Szklana butelka bez dna. Zawartość znajduje się wewnątrz stożka.
Other Notes
Transports alkali cations through biological membranes, with high selectivity for ammonia.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
604039997895295
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
quality
function tested
quality
function tested
quality
-
quality
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98.0% ((Total homologs), HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
-
description
for ion-selective electrodes
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma-Aldrich.com presents an article on Selectophore Ionophores
D. Ammann et al.
Ion-Selective Rev., 5, 3-3 (1983)
Y.M. Fraticelli, M.E. Meyerhoff
Analytical Chemistry, 53, 1857-1861 (1981)
The kinetic and equilibrium components of selective ionic permeability mediated by nactin- and valinomycin-type carriers having systematically varied degrees of methylation.
G Eisenman et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 264, 34-60 (1975-12-30)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
09877-250MG04061838658067
09877-50MG04061832808567