Przejdź do
P9703
Pimaricin
from Streptomyces chattanoogensis, ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Natamycin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3090,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H47NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
665.73
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
231-683-5
MDL number:
1710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Streptomyces chattanoogensis
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder, powder
solubility
0.1% formic acid in methanol: soluble 1 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
agriculture
environmental
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1C\C=C\C=C\C=C\C=C\[C@@H](C[C@@H]2O[C@](O)(C[C@@H](O)C[C@H]3O[C@@H]3\C=C\C(=O)O1)C[C@H](O)[C@H]2C(O)=O)O[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]4O
InChI
1S/C33H47NO13/c1-18-10-8-6-4-3-5-7-9-11-21(45-32-30(39)28(34)29(38)19(2)44-32)15-25-27(31(40)41)22(36)17-33(42,47-25)16-20(35)14-24-23(46-24)12-13-26(37)43-18/h3-9,11-13,18-25,27-30,32,35-36,38-39,42H,10,14-17,34H2,1-2H3,(H,40,41)/b4-3+,7-5+,8-6+,11-9+,13-12+/t18-,19-,20+,21+,22+,23-,24-,25+,27-,28+,29-,30+,32+,33-/m1/s1
InChI key
NCXMLFZGDNKEPB-FFPOYIOWSA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Pimaricin is an amphoteric antibiotic from Streptomyces chattanoogensis. It is used for a variety of fungal infections, mainly topically. It is used as an ergosterol and cholesterol binding agent to study lipid bilayer dynamics, especially in fungal cells. Pimaricin is used as a fungicide in agar media. It is used to study the pleitropic regulator AdpAch and the gamma-butyrolactone regulatory system of Streptomyces chattanoogensis[1].
Biochem/physiol Actions
An antifungal polyene macrolide that binds specifically to ergosterol and blocks fungal growth. However, unlike nysatin and filipin, pimaricin does not change the permeability of the plasma membrane
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8 °C. Light sensitive.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0440PHR170332417
Natamycin VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32417
Natamycin
description
from Streptomyces chattanoogensis, ≥95% (HPLC)
description
~2.5% (γ-irradiated Pimaricin), aqueous suspension
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
VETRANAL®, analytical standard
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
form
lyophilized powder
form
aqueous suspension
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pimaricin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)