Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 819,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2620,00 zł 2227,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
819,00 zł
Nazwa produktu
Naltriben methanesulfonate hydrate, ≥98% (HPLC), solid
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
off-white
solubility
DMSO: 14 mg/mL at ~60 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.CS(O)(=O)=O.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)c6oc7ccccc7c6C[C@@]35O)CC8CC8
InChI
1S/C26H25NO4.CH4O3S.H2O/c28-18-8-7-15-11-20-26(29)12-17-16-3-1-2-4-19(16)30-22(17)24-25(26,21(15)23(18)31-24)9-10-27(20)13-14-5-6-14;1-5(2,3)4;/h1-4,7-8,14,20,24,28-29H,5-6,9-13H2;1H3,(H,2,3,4);1H2/t20-,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
VAGWKZSGWSRENH-HIAJFTJMSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| drug control regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada | drug control - | drug control - | drug control - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: 14 mg/mL at ~60 °C | solubility methanol: 10 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: ≥2 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| N156-25MG | 04061832557410 |
| N156-100MG | 04061832557403 |
| N156-5MG | 04061832557427 |