Przejdź do
C3742
Chk2 Inhibitor II hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxamide hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
964,00 zł
819,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14ClN3O2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
363.80 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
819,40 zł
Cena katalogowa964,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white to tan
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C2C(N=C(C3=CC=C(OC4=CC=C(Cl)C=C4)C=C3)N2)=C1)N
InChI
1S/C20H14ClN3O2/c21-14-4-8-16(9-5-14)26-15-6-1-12(2-7-15)20-23-17-10-3-13(19(22)25)11-18(17)24-20/h1-11H,(H2,22,25)(H,23,24)
InChI key
UXGJAOIJSROTTN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHEK2(11200)
Biochem/physiol Actions
Chk2 Inhibitor II is a checkpoint kinase 2 inhibitor, which controls the p53 response to DNA breaks induced by radiation, leading to apoptosis. Protection of T-cells from apoptosis implies use as an adjuvant for radiation therapy in cancer.
Chk2 Inhibitor II is a checkpoint kinase 2 inhibitor, which controls the p53 response to DNA breaks induced by radiation, leading to apoptosis. Protection of T-cells from apoptosis implies use as an adjuvant for radiation therapy in cancer. IC50 = 15 nM; Ki = 37 nM. Chk2 Inhibitor II shows 1000-fold greater selectivity for the Chk2 serine/threonine kinase than for the Cdk1/B and CK1 kinases (for which IC50 = 12 μM and 17 μM, respectively). Chk2 Inhibitor II weakly inhibits a panel of 31 other kinases (<25% inhibition at a concentration of 10 μM and prevents apoptosis of human CD4+ and CD8+ T-cells subjected to ionizing radiation (EC50 = 3 μM and 7.6 μM, respectively).
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S7076220486G5793
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
off-white to tan
color
white to beige
color
pale yellow
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C3742-5MG04061832445274
C3742-25MG04061832445267