Przejdź do
S7198
Sivelestat sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), HNE inhibitor, solid
Synonim(y):
EI 546 sodium salt hydrate, Elaspol sodium salt hydrate, LY 544349 sodium salt hydrate, Ono-5046 sodium salt hydrate, o-(p-Hydroxybenzenesulfonamido)hippuric acid, pivalate (ester) sodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
1640,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N2O7S · xNa+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.46 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sivelestat sodium salt hydrate, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc2c(cccc2)C(=O)NCC(=O)O)c1ccc(cc1)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H22N2O7S/c1-20(2,3)19(26)29-13-8-10-14(11-9-13)30(27,28)22-16-7-5-4-6-15(16)18(25)21-12-17(23)24/h4-11,22H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,23,24)
InChI key
BTGNGJJLZOIYID-UHFFFAOYSA-N
Application
Sivelestat sodium salt hydrate may be used to inhibit human neutrophil elastase-mediated cell signaling.
Biochem/physiol Actions
Sivelestat is a competitive human neutrophil elastase (HNE) inhibitor (IC50 = 44 nM, Ki = 0.2 μM). It also inhibits leukocyte elastase obtained from rabbit, rat, hamster and mouse (IC50 = 19 to 49 nM). However, it does not inhibit trypsin, thrombin, plasmin, plasma kallikrein, pancreas kallikrein, chymotrypsin and cathepsin G even at 100 μM. In in-vivo studies, it suppressed lung hemorrhage in hamster (ID50 = 82 μg/kg) by intratracheal administration and increase of skin capillary permeability in guinea pig (ID50 = 9.6 mg/kg) by intravenous administration, both of which were induced by human neutrophil elastase.
Sivelestat is a competitive human neutrophil elastase (HNE) inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M393561668N0505
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥95.0% (TLC)
description
-
form
solid
form
powder
form
powder or solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC), 95-102% anhydrous basis (corrected for sodium, T)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (spectrophotometric assay)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
color
white to off-white
color
light yellow to dark yellow
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. This compound can be used in in vitro assays targeting human neutrophil elastase as a positive control and is water-soluble?
    1 answer
    1. The solubility of this product is tested with DMSO at a concentration of 10 mg/mL. External sources also recommend using DMSO. A literature search indicates that this product has been utilized in in vitro assays targeting human neutrophil elastase as a positive control.