Przejdź do
N142
NO-711 hydrochloride
≥98% (HPLC), GABA uptake inhibitor, powder
Synonim(y):
1-[2-[[(Diphenylmethylene)imino]oxy]ethyl]-1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid hydrochloride hydrochloride, NNC-711 hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
675,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
1980,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.87
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated, protect from light
675,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
NO-711 hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
H2O: 10 mg/mL at 60 °C
SMILES string
Cl[H].OC(=O)C1=CCCN(CCO\N=C(/c2ccccc2)c3ccccc3)C1
InChI
1S/C21H22N2O3.ClH/c24-21(25)19-12-7-13-23(16-19)14-15-26-22-20(17-8-3-1-4-9-17)18-10-5-2-6-11-18;/h1-6,8-12H,7,13-16H2,(H,24,25);1H
InChI key
YZYRTEYMUTWJPL-UHFFFAOYSA-N
Application
NO-711 hydrochloride is suitable for use as γ-aminobutyric acid (GABA) transporter-1 (GAT-1) antagonists or GABA uptake inhibitor.
Biochem/physiol Actions
NO-711 is a potent and selective GABA uptake inhibitor that crosses the blood-brain barrier.
NO-711 is a potent and selective GABA uptake inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Disclaimer
Photosensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2570M2824SML0588
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
Gene Information
human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568), GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
solubility
H2O: 10 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Effects of GABAergic agents on anesthesia induced by halothane, isoflurane, and thiamylal in mice
Sugimura M, et al.
Pharmacology, Biochemistry, and Behavior, 72(1-2), 111-116 (2002)
E B Nielsen et al.
European journal of pharmacology, 196(3), 257-266 (1991-04-24)
Tiagabine (NO-328) (R(-)-N-[4,4-bis(3-methylthien-2-yl)but-3-enyl]nipecotic acid, hydrochloride) is a new centrally acting GABA uptake inhibitor. The anticonvulsant activity of tiagabine was evaluated against seizures induced by methyl 6,7-dimethoxy-4-ethyl-beta-carboline-3-carboxylate (DMCM), pentylenetetrazol, bicuculline, maximal electrostimulation (MES), or high intensity sound. The sedative actions of
Upregulation of the GABA-transporter GAT-1 in the spinal cord contributes to pain behaviour in experimental neuropathy
Daemen MARC, et al.
Neuroscience Letters, 444(1), 112-115 (2008)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N142-25MG04061832092164
N142-5MG04061832092171