Przejdź do
M5441
Mibefradil dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder, T-type Ca²⁺ channel blocker
Synonim(y):
(1S,2S)-2-[2[[3-(2-Benzimidazolyl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-isopropyl-2-naphthyl methoxyacetate dihydrochloride hydrate, Ro 40-5967 hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
708,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H38FN3O3 · 2HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.55 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
708,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mibefradil dihydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: soluble >20 mg/mL, absolute ethanol: insoluble
originator
Roche
SMILES string
O.Cl.Cl.COCC(=O)O[C@]3(CCN(C)CCCc1nc2ccccc2[nH]1)CCc4cc(F)ccc4[C@@H]3C(C)C
InChI
1S/C29H38FN3O3.2ClH.H2O/c1-20(2)28-23-12-11-22(30)18-21(23)13-14-29(28,36-27(34)19-35-4)15-17-33(3)16-7-10-26-31-24-8-5-6-9-25(24)32-26;;;/h5-6,8-9,11-12,18,20,28H,7,10,13-17,19H2,1-4H3,(H,31,32);2*1H;1H2/t28-,29-;;;/m0.../s1
InChI key
IZSWBBGKLWFDOC-YKXHUFBBSA-N
Application
Mibefradil has been used as a T-type calcium channel blocker in various cells. It has also been used to reduce apoptosis of retinal ganglion cells (RGC) in EphB2-Fc.
Biochem/physiol Actions
Mibefradil is a tetralol derivative and nondihydropyridine calcium channel blocker. It blocks long-type (L-type) calcium channels. It blocks mildly the Purkinje-type (P-type) calcium channels in Purkinje neurons.
Ro 40-5967 is a T-type Ca2+ channel blocker; antihypertensive.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D6196U111SML0042
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: soluble >20 mg/mL, absolute ethanol: insoluble
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 13 mg/mL
solubility
DMSO: ≥22 mg/mL
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white to tan
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. At what temperature should the compound be stored in powder for? And at what temperature in Solution?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature in the powdered format. The solution stability of this material has not been determined. However, various external sources indicate that prepared solutions are stable up to 1 month when stored tightly sealed in aliquots at -20°C. This information has not been validated.