Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3280,00 zł
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
His tagged
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AMBP(259)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| suitability suitable for mass spectrometry (internal calibrator) | suitability suitable for mass spectrometry (standard) | suitability suitable for mass spectrometry (internal calibrator) | suitability suitable for mass spectrometry (internal calibrator) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MSST0014-50UG | 04061833254967 |