Kluczowe dokumenty
MSST0012
SILu™Lite ALB Albumin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Synonim(y):
Standard spektrometrii masowej, albumina ludzka
Wybierz wielkość
3160,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3160,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przydatność
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ALB(213)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)