Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3130,00 zł 2660,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2660,50 zł
Cena katalogowa3130,00 złZaoszczędź 15%biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
His tagged
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
suitability
suitable for mass spectrometry (standard)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AMBP(259)
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (HPLC) |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in Pichia pastoris |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) - |
| biological source human | biological source - | biological source human | biological source - |
| suitability suitable for mass spectrometry (standard) | suitability suitable for mass spectrometry (standard) | suitability suitable for mass spectrometry (standard) | suitability suitable for mass spectrometry (standard) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form dry pellets |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?