Przejdź do
MAS004
Paski szybkiego testu L-glutaminianu
Sufficient for 10 tests
Synonim(y):
Paski szybkiego testu kwasu ʟ-glutaminowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352106
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
input
beverage(s)
food(s)
application(s)
food and beverages
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
Kwas L-glutaminowy (L-glutaminian), jeden z 20 powszechnie występujących aminokwasów, jest naturalnie obecny w różnych produktach spożywczych, w tym w serze, mleku, mięsie, rybach, kukurydzy, pomidorach, grzybach, soi i burakach cukrowych. Występuje również w przetworzonych owocach i warzywach, takich jak przecier pomidorowy, ketchup i sos sojowy, a także w przyprawach, przetworzonych produktach mięsnych, takich jak ekstrakty, bulion i kiełbasy, zupy, farmaceutyki i inne materiały, w tym kultury biologiczne i próbki. W wolnej postaci kwas L-glutaminowy służy jako główny wzmacniacz smaku w żywności o smaku mięsnym lub pikantnym. Jego rola w zwiększaniu smakowitości potraw jest wykorzystywana poprzez tradycyjne metody gotowania, które uwalniają wolny kwas L-glutaminowy lub poprzez suplementację glutaminianem sodu (MSG). Nadmierne stosowanie MSG, dodatku do żywności E621 powszechnie występującego w przetworzonej żywności, może prowadzić do objawów, takich jak kołatanie serca, silne bóle głowy, nudności, świszczący oddech i podwyższona temperatura ciała, które uważa się za wynikające z neuro-pobudzających właściwości wolnego kwasu L-glutaminowego. Ponadto glutaminian odgrywa kluczową rolę jako neuroprzekaźnik ssaków i jest związany z różnymi zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi, w tym stwardnieniem bocznym, autyzmem i chorobą Alzheimera. Ponadto funkcjonuje jako metabolit w hodowlach komórkowych, gdzie utrzymanie stężenia glutaminianu w odpowiednim zakresie jest niezbędne dla optymalnego wzrostu komórek i tworzenia produktów. Do precyzyjnego i szybkiego oznaczania L-glutaminianu, który obejmuje glutaminian sodu lub MSG, w próbkach żywności i napojów, a także w próbkach biologicznych, paski szybkiego testu L-glutaminianu firmy Sigma-Aldrich zapewniają prostą, niezawodną i bezpośrednią metodę.
Application
Paski szybkiego testu na obecność L-glutaminianu mogą być używane do oznaczania poziomu L-glutaminianu w..:
  • Testowanie żywności i napojów
  • Badania metabolomiczne
Zestaw ten jest odpowiedni do wykrywania L-glutaminianu w różnych próbkach żywności i napojów.
Biochem/physiol Actions
Paski testowe L-Glutamate Quick opierają się na katalizowanym przez dehydrogenazę glutaminianową utlenianiu glutaminianu, w którym powstały NADH redukuje odczynnik chromogenny. Intensywność koloru produktu jest wprost proporcjonalna do stężenia glutaminianu w próbce.
Paski testowe Glutamate Quick Test Strips są oparte na katalizowanym przez dehydrogenazę glutaminianową utlenianiu glutaminianu, w którym powstały NADH redukuje odczynnik chromogenny. Intensywność koloru produktu jest wprost proporcjonalna do stężenia glutaminianu w próbce.
Features and Benefits
  • Szybki i czuły: Oferuje szybkie wyniki z elastycznością użycia 20 lub 100 µL próbki do pomiaru półilościowego w zakresie 0-300 mg/L (nierozcieńczonego) L-Glutaminianu.
  • Szybkie wyniki: Obróbka próbki i test mogą być zakończone w mniej niż 15 minut, zapewniając wydajność.
  • Konstrukcja przyjazna dla użytkownika: Wygodna konstrukcja pasków testowych eliminuje konieczność stosowania czytnika płytek lub kuwet.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAK330G1626MAS007
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
input
beverage(s)
food(s)
input
plasma
serum
cell medium
input
-
input
beverage(s)
food(s)
application(s)
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
food and beverages
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is there a procedure?
    1 answer
    1. The instructions for these test strips are published in the product Technical Bulletin. This document is posted to the product page in the 'DOCUMENTATION' section under the 'More Documents' tab. Please see the link below to review this Bulletin:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/mas004