Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 386,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352116
386,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócinput
beverage(s)
food(s)
application(s)
food and beverages
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
Histamina (C5H9N3) jest aminą biogenną naturalnie obecną w wielu produktach spożywczych, produktach fermentowanych i komórkach ciała w ilościach bez znaczenia toksykologicznego. Jest również zanieczyszczeniem występującym głównie w rybach z rodziny Scombridae, takich jak tuńczyk i makrela, a także w innych owocach morza, gdy są one niewłaściwie obsługiwane lub przechowywane. Spożycie żywności zawierającej wysoki poziom histaminy może prowadzić do alergicznego zatrucia pokarmowego znanego jako zatrucie scombroidem. Dlatego monitorowanie poziomu histaminy jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zapobiegania chorobom przenoszonym przez żywność, utrzymania jakości produktu i okresu przydatności do spożycia.
Application
Paski szybkiego testu histaminowego są przeznaczone do oznaczania poziomu histaminy w następujących zastosowaniach:
- Testowanie żywności i napojów
- Badanie owoców morza
Zestaw ten jest odpowiedni do wykrywania histaminy w próbkach żywności i napojów.
Biochem/physiol Actions
Paski testowe Histamine Quick Test Strips są oparte na katalizowanym przez dehydrogenazę histaminową utlenianiu histaminy, w którym powstały mediator elektronowy redukuje odczynnik formazanowy (MTT). Intensywność koloru produktu jest wprost proporcjonalna do stężenia histaminy w próbce.
Features and Benefits
- Szybki i czuły: Zapewnia szybkie wyniki z opcją użycia 250 μL próbki lub 500 mg dla próbek ryb, umożliwiając pomiar półilościowy w zakresie 0-200 ppm.
- Oszczędność czasu: Umożliwia obróbkę próbki i zakończenie testu w mniej niż 15 minut, zapewniając wydajne testowanie bez uszczerbku dla dokładności, oszczędzając cenny czas użytkowników.
- Konstrukcja przyjazna dla użytkownika: Upraszcza testowanie dzięki wygodnej konstrukcji paska testowego, eliminując potrzebę stosowania czytnika płytek lub kuwet, zwiększając dostępność i użyteczność dla osób na wszystkich poziomach umiejętności.
Other Notes
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method - |
| input beverage(s) | input - | input beverage(s) | input - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - |
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?