Przejdź do
G1626
L-Glutamic acid monosodium salt hydrate
≥99% (HPLC), powder
Synonim(y):
(S)-2-Aminopentanedioic acid, L-Glutamic acid monosodium salt, Glu, MSG, Monosodium glutamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
606,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
796,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8NNaO4 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.11 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
SMILES string
[NaH].NC(CCC(=O)O)C(=O)O.O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O.H/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2;
InChI key
JYDGDQPVBSBYRT-UHFFFAOYSA-N
General description
L-glutamate is the major excitatory neurotransmitter in mammalian central nervous system (CNS). It interacts with membrane bound glutamate receptors.[1]
Application
L-Glutamic acid monosodium salt hydrate has been used-
  • as a chemical modulator to rat hippocampal slice cultures for the study of microglial movement post spreading depression (SD) prior to migraine[2]
  • as an additive to Neurobasal medium for the growth of embryonic neurons obtained from pregnant mice
  • as a component of GYE (glucose yeast extract) solid medium for the growth of four strains of phytopathogen Xylella fastidiosa namely, CVC clone 9a5c, Temecula (Pierce′s disease), Jab1 (Coffee Leaf Scorch), and the isolate 6747 (Plum Leaf Scald), which causes diseases in important crop plants[3]
  • as a component of the stock solution for the equilibration of intracellular and extracellular [H+] in segmental nerves obtained from the ventral ganglion of Drosophila larvae[4]
  • as a supplement to RPMI (Roswell Park Memorial Institute) medium 1640 used to maintain K562 cell cultures with twice-weekly passage[5]
Biochem/physiol Actions
Agonist at kainate, NMDA, and quisqualate receptors; an excitatory amino acid neurotransmitter.
L-glutamate plays key roles in development, learning, memory, plasticity and cognition. It plays crucial role in the pathogenesis of neuropathological diseases such as epilepsy, schizophrenia, stroke, ischemia, ALS (amyotrophic lateral sclerosis), Huntington′s disease and Parkinson′s disease.[1] Glutamate is also responsible for the activation of long-term potentiation (LTP) and long-term depression (LTD). Induction of glutamate receptors plays a key role in the pathophysiology of migraine.[6]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D127G1501G2128
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805), GRIK2(14806), GRIK3(14807), GRIK4(110637), GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559), GRIK2(54257), GRIK3(298521), GRIK4(24406), GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
Gene Information
human ... GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907)
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRIN3A(116443), GRIN3B(116444), GRINA(2907)
mouse ... GRIK1(14805), GRIK2(14806), GRIK3(14807), GRIK4(110637), GRIN1(14810), GRIN2A(14811), GRIN2B(14812), GRIN2C(14813), GRIN2D(14814), GRIN3A(242443), GRIN3B(170483), GRINA(66168)
rat ... GRIK1(29559), GRIK2(54257), GRIK3(298521), GRIK4(24406), GRIN1(24408), GRIN2A(24409), GRIN2B(24410), GRIN2C(24411), GRIN2D(24412), GRIN3A(191573), GRIN3B(170796), GRINA(266668)
Gene Information
human ... GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901)
color
white to off-white
color
white
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How many H2O molecules contains one molecule of L-Glutamic acid monosodium salt hydrate (G1626)?
    1 answer
    1. The exact water content for this product varies from lot to lot. The water content for each batch is determined by NMR analysis, and the result is reported in the lot-specific Certificate of Analysis as an area percentage.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?