Przejdź do
M8935
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, conical bottom black polypropylene wells, non-sterile
Synonim(y):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 651209
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
black polypropylene plate, conical bottom black polypropylene wells, polypropylene
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black polypropylene plate, conical bottom black polypropylene wells, polypropylene
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 651209
maximum volume
340 μL
size
96 wells
working volume
335 μL
binding type
non-treated surface
General description
96W Microplate, well working volume 50-335 μL; maximum volume 340 μL.
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. DNAse/RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Application
Black plates minimize background fluorescence. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well microplate, without lid, solid conical (V) bottom well design, chimney style, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M8185M9685M9060
feature
lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
material
black polypropylene plate, conical bottom black polypropylene wells
material
V-bottom clear wells, clear polypropylene
material
black polypropylene , flat bottom black polypropylene wells
material
colorless polypropylene , flat bottom clear polypropylene wells
manufacturer/tradename
Greiner 651209
manufacturer/tradename
Greiner 651201
manufacturer/tradename
Greiner 655209
manufacturer/tradename
Greiner 655201
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
working volume
335 μL
working volume
335 μL
working volume
370 μL
working volume
370 μL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M8935-100EA04061832211404