Przejdź do
M9060
Greiner 96 well plates, polypropylene
392 μL/well, flat bottom clear polypropylene wells, non-sterile
Synonim(y):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates, Greiner 655201
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
860,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
colorless polypropylene , flat bottom clear polypropylene wells, polypropylene
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
non-treated surface
Feature:
lid: no, skirt (F-bottom)
860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
colorless polypropylene , flat bottom clear polypropylene wells, polypropylene
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 655201
maximum volume
392 μL
size
96 wells
working volume
370 μL
binding type
non-treated surface
General description
96W Microplate, well working volume 25-370 μL; total well volume 392 μL.
Multiwell plates from Greiner. Standard microplate footprint. DNAse/RNAse free. Non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL. Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Application
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well flat (F) solid bottom; microplate, chimney well, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Legal Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M9685M8185M8935
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
feature
lid: no
feature
lid: no
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Greiner 655201
manufacturer/tradename
Greiner 655209
manufacturer/tradename
Greiner 651201
manufacturer/tradename
Greiner 651209
material
colorless polypropylene , flat bottom clear polypropylene wells
material
black polypropylene , flat bottom black polypropylene wells
material
V-bottom clear wells, clear polypropylene
material
black polypropylene plate, conical bottom black polypropylene wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)