Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
material
black polypropylene , flat bottom black polypropylene wells, polypropylene
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 655209
maximum volume
392 μL
size
96 wells
working volume
370 μL
binding type
non-treated surface
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material black polypropylene , flat bottom black polypropylene wells | material colorless polypropylene , flat bottom clear polypropylene wells | material V-bottom clear wells, clear polypropylene | material black polypropylene plate, conical bottom black polypropylene wells |
| feature skirt (F-bottom), lid: no | feature lid: no, skirt (F-bottom) | feature lid: no | feature lid: no |
| binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type non-treated surface |
| manufacturer/tradename Greiner 655209 | manufacturer/tradename Greiner 655201 | manufacturer/tradename Greiner 651201 | manufacturer/tradename Greiner 651209 |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well plates, polypropylene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?