Przejdź do
M7687
Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
medium binding, flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
Synonim(y):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well strip plates, Greiner 762070
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
medium binding surface
Feature:
lid: no
2430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 762070
maximum volume
388 μL
size
96 wells
working volume
350 μL
binding type
medium binding surface
General description
MICROLON® 200, 96W 12xF8 Strip Microplate, working volume 20-350 μL; total well volume 388 μL.
Application
UsefμL in immunological assays. MICROLON 200 is a hydrophobic medium binding surface that will bind up to 200 ng/cm2 of non-polar proteins and peptides. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Other Notes
96 well flat (F) solid bottom microplate in white frame, F8 strips mounted in frame, medium-binding, no lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm.
Legal Information
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M6562M7812M3186
manufacturer/tradename
Greiner 762070
manufacturer/tradename
Greiner 705071
manufacturer/tradename
Greiner 762071
manufacturer/tradename
Greiner 655163
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
binding type
medium binding surface
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
binding type
non-treated surface
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
material
clear polystyrene (plate strips), conical bottom clear polystyrene wells
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
working volume
350 μL
working volume
300 μL
working volume
350 μL
working volume
340 μL
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M7687-100EA04061832211343