Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2460,00 zł
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips)
sterility
non-sterile
feature
lid: no
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 762071
maximum volume
388 μL
size
96 wells
working volume
350 μL
color
clear
binding type
high binding surface
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Greiner 762071 | manufacturer/tradename Greiner 705071 | manufacturer/tradename Greiner 762070 | manufacturer/tradename Greiner 655163 |
| binding type high binding surface | binding type high binding surface | binding type medium binding surface | binding type non-treated surface |
| feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no | feature lid: no, skirt (F-bottom) |
| material clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips) | material clear polystyrene (plate strips), conical bottom clear polystyrene wells | material clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells (8 well strips) | material clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells |
| working volume 350 μL | working volume 300 μL | working volume 350 μL | working volume 340 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well 1 x 8 strip plates
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?