Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 375 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2580,00 zł
material
clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells
sterility
sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
packaging
case of 375 ea (internal packs of 25)
manufacturer/tradename
Greiner 655163
maximum volume
382 μL
size
96 wells
working volume
340 μL
binding type
non-treated surface
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type non-treated surface | binding type - |
| manufacturer/tradename Greiner 655163 | manufacturer/tradename Greiner 655161 | manufacturer/tradename Greiner 655101 | manufacturer/tradename Greiner 650101 |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| feature lid: no, skirt (F-bottom) | feature lid: no, skirt (F-bottom) | feature lid: no, skirt (F-bottom) | feature lid: no |
| material clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells | material clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells | material clear polystyrene , flat bottom clear polystyrene wells | material clear polystyrene , round bottom clear wells |
| working volume 340 μL | working volume 340 μL | working volume 340 μL | working volume 280 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner 96 well plates, polystyrene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M3186-375EA | 04061832211114 |