Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1840,00 zł
description
cationic
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
mol wt
462.11 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable
SMILES string
[Cl-].Cc1cc(ccc1OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/2C28H44NO2.2ClH/c1-23-20-25(14-15-26(23)28(5,6)22-27(2,3)4)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;1-23-20-25(28(5,6)22-27(2,3)4)14-15-26(23)31-19-18-30-17-16-29(7,8)21-24-12-10-9-11-13-24;;/h2*9-15,20H,16-19,21-22H2,1-8H3;2*1H/q2*+1;;/p-2
InChI key
HNXONNXIAJJXPE-UHFFFAOYSA-L
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (TLC) | assay - | assay ≥98% | assay ≥98.5% (qNMR) |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| mol wt 462.11 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| description cationic | description - | description - | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M7379-10G | 04061834061946 |