Przejdź do
8.43983
Chlorek benzetoniowy
for synthesis
Synonim(y):
Benzethonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethyl-N-[4-(1.1.3.3-tetramethylbutyl)-phenoxyethoxyethyl]ammonium chloride, Benzethonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H42ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.08
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
204-479-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.001 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
380 °C
potency
295 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6.5 (10 g/L in H2O)
mp
160-166 °C
bulk density
440 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCOCCOc2ccc(cc2)C(CC(C)(C)C)(C)C)(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C27H42NO2.ClH/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Rozwój biologicznie aktywnych cieczy jonowych: Badania zwróciły uwagę na syntezę nowych cieczy jonowych zawierających kation benzetoniowy, które wykazują obiecującą indukcję SAR i właściwości przeciwdrobnoustrojowe, potencjalnie przydatne w zwalczaniu szkodników i zwalczaniu chorób (Czerwoniec i in., 2024).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR14251051500B0550000
form
solid
form
-
form
powder
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
160-166 °C
mp
162-164 °C (lit.)
mp
162-164 °C (lit.)
mp
162-164 °C (lit.)
vapor pressure
<0.001 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
potency
295 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek benzetoniowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
843983025004027269567460