Przejdź do
193771
Benzyltributylammonium chloride
≥98%, solid
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
N,N,N-Tributyl- N-benzylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
171,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
596,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(Cl)(CH2CH2CH2CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.93
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
245-787-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3776210
171,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Benzyltributylammonium chloride, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
155-163 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C19H34N.ClH/c1-4-7-15-20(16-8-5-2,17-9-6-3)18-19-13-11-10-12-14-19;/h10-14H,4-9,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VJGNLOIQCWLBJR-UHFFFAOYSA-M
General description
Benzyltributylammoniumchloride (BTBAC, BTBA) is a chemical compound to produce a series of quaternary amino acids in moderate to good yields. BTBAC is most efficient phase transfer catalysts (PTC).
We are committed to providing greener alternatives that adhere to the 12 Principles of Green Chemistry. This salt reagent serves as a weakly coordinating anion source for efficient catalyst activation, reducing toxic halide levels while maintaining high reactivity, thus aligns with Green Chemistry principle "Catalysis". Click here for more information.
Application
Benzyltributylammonium chloride is used:
  • As a hydrogen bond acceptor (HBAs) in the synthesis of new series of deep eutectic solvents (DESs) with common hydrogen bond donors.
  • As a cationic surfactant to study the interactions with anionic dyes such as indigo carmine (IC) and amaranth (Amr)by conductometric method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
13954376426669962
description
≥98%
description
≥99.0%
description
97%
description
≥97.0% (T)
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
97%
assay
≥97.0% (T)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
155-163 °C (lit.)
mp
169-175 °C
mp
99-101 °C (lit.)
mp
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)