Przejdź do
M6890
Muscle acetone powder from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
Form:
solid
Biological source:
rabbit
2540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
form
solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Muscle acetone powder from rabbit has been used for the isolation of G-actin or actin.
Preparation Note
Prepared by a modification of Carsten, M.E. and Mommaerts, F.H., Biochemistry, 2, 28 (1963).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L0756T4897L3038
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit plasma
biological source
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M6890-10G04061833621479