Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2790,00 zł |
50 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
solid
Biological source:
rabbit plasma
2790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit plasma
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥500 units/mg protein
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
rabbit ... F2(100009146)
Analysis Note
The NIH assay procedure uses 0.2 ml diluted plasma (1:1 with saline) as a substrate and 0.1 ml of thrombin sample (stabilized in a 1% buffered albumin solution) based on a modification of the method of Biggs. Only clotting times in the range of 15-25 seconds are used for determining thrombin concentrations.
Other Notes
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH Thrombin Reference Standard.
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit plasma | biological source human plasma | biological source - | biological source - |
| form solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| specific activity ≥500 units/mg protein | specific activity ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3) | specific activity ≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3) | specific activity 400-1000 NIH units/mg protein |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information rabbit ... F2(100009146) | Gene Information human ... F2(2147) | Gene Information human ... F2(2147) | Gene Information human ... F2(2147) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?