Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 341,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 874,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
341,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D 77.0 to 82.0°, c = 1-10% (w/v) in water
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
193-196 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-VEIUFWFVSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥99% (TLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility water: soluble | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| form powder or crystals | form powder | form solid | form powder or crystals |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl α-D-mannopyranoside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
404.1 °F
flash_point_c
206.74 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?