Przejdź do
M1379
Methyl α-D-galactopyranoside
≥99% (TLC)
Synonim(y):
Methyl α-D-galactoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-251-7
Beilstein/REAXYS Number:
81570
MDL number:
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine milk
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D 173 to 180°, c = 1.5% (w/v) in water
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white
mp
116-117 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5+,6-,7+/m1/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-PZRMXXKTSA-N
General description
Methyl α-D-galactopyranoside is potent inhibitor against the Debaryomyces hansenii UFV-1 extracellular and intracellular α-galactosidases. [1]
Application
Methyl α-D-galactopyranoside has been used in computational studies of protonated β-d-galactose and its hydrated complex. [2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4902M8146M0285
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (GC)
biological source
bovine milk
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
M1379-100G04061832391595
M1379-25G04061832391618