Przejdź do
67770
Methyl α-D-mannopyranoside
suitable for microbiology, ≥99.0%, enables differentiation between species of Listeria
Synonim(y):
Methyl alpha-D-mannoside, Methyl-alpha-D-mannopyranoside, α-Methyl D-mannoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
262,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
859,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.18
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-502-3
Beilstein/REAXYS Number:
81566
MDL number:
262,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D 77.0 to 82.0°, c = 10% in H2O
mol wt
194.18 g/mol
mp
187-195 °C, 193-196 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
application(s)
microbiology
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-VEIUFWFVSA-N
General description
Methyl α-D-mannopyranoside is a compound that belongs to the class of organic compounds known as o-glycosyl compounds. It is used for the differentiation of Listeria species, Listeria monocytogenes, Listeria innocua, and Listeria welshimeri can ferment the sugar, producing acid which can be identified using an appropriate pH indicator. It has been used to synthesize a series of tri- and tetrahydroxylated seven-membered imino sugars in a study that worked towards a stable Noeuromycin (glycosyl cation mimic that strongly inhibits glycosidases) analog with a D-manno configuration. It has also been used in a study to investigate the primary mannose-binding site of Pradimicin A. (antifungal agent)
Application
Methyl α-D-mannopyranoside can be used to identify different species of Listeria based on their ability to ferment the sugar.
Other Notes
Unwanted binding of avidin to endogenous lectins[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M688246271166940
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
-
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
form
crystalline powder
mp
187-195 °C, 193-196 °C (lit.)
mp
193-196 °C (lit.)
mp
-
mp
165-169 °C
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
microbiology
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
404.1 °F
flash_point_c
206.74 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Prevention of nonspecific binding of avidin.
R C Duhamel et al.
Methods in enzymology, 184, 201-207 (1990-01-01)
Oliver Schwardt et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(21), 6454-6473 (2011-10-04)
Urinary tract infection (UTI) caused by uropathogenic Escherichia coli (UPEC) is one of the most prevalent infectious diseases. Particularly affected are women, who have a 40-50% risk to experience at least one symptomatic UTI episode at some time during their
Karen T Welch et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(24), 6573-6575 (2008-11-08)
A virtual screening approach was used to identify new glycomimetics. The National Cancer Institute Diversity Set was docked into the carbohydrate binding site of the lectin concanavalin A (ConA). The resulting poses were analyzed and 19 molecules were tested for
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
67770-25G04061832748450
67770-500G04061833440865
67770-100G04061832748443